3-Oxetanamine 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-amino-oxetane, 3-Aminooxetane
451212500 451215000
ACRO451212500EA 141 EUR
ACRO451212500 ACRO451215000
3-Oxetanamine 95%
3-Oxetanamine
Formula: C₃H₇NO
MW: 73.09 g/mol
Pto. Ebullición: 99 °C
Pto. de inflamación: 24 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD08544363
Núm. CAS: 21635-88-1
UN: 1992
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %