2-Amino-5-methoxybenzonitrile 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
451340010 451340050
ACRO451340010EA 113 EUR
ACRO451340010 ACRO451340050
2-Amino-5-methoxybenzonitrile 95%
2-Amino-5-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₈N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05149280
Núm. CAS: 23842-82-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to brown Powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 45 °C
GC ≥94.0 %