3-Bromo-5-fluoropicolinonitrile 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-5-fluoro-2-cyanopyridine
451430010 451430050
ACRO451430010EA 196 EUR
ACRO451430010 ACRO451430050
3-Bromo-5-fluoropicolinonitrile 97%
3-Bromo-5-fluoropicolinonitrile
Formula: C₆H₂BrFN₂
MW: 201 g/mol
Pto. de fusión: 88…91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16988825
Núm. CAS: 950670-18-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 92 °C
GC ≥96.0 %