2-Methylfuran-3-boronic acid pinacol ester 90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-methyl-3-furyl)-1,3,2-dioxaborolane
451520010
451520050
ACRO451520010EA
218
EUR
ACRO451520010
ACRO451520050
2-Methylfuran-3-boronic acid pinacol ester 90%
2-Methylfuran-3-boronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₁H₁₇BO₃ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD09879905 Núm. CAS: 864776-02-3 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to orange Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥89.0 % |