1,3-benzothiazol-5-amine 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
451540050 451540250
ACRO451540050EA 547 EUR
ACRO451540050 ACRO451540250
1,3-benzothiazol-5-amine 95%
1,3-benzothiazol-5-amine
Formula: C₇H₆N₂S
MW: 150,199 g/mol
Pto. de fusión: 73…77,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115282
Núm. CAS: 1123-93-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %