5-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
451560010 451560100
ACRO451560010EA 145 EUR
ACRO451560010 ACRO451560100
5-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole 97%
5-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
Formula: C₆H₉ClN₂
MW: 144,61 g/mol
Pto. de fusión: 65…66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368502
Núm. CAS: 852227-86-2
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 69 °C
GC ≥96.0 %