Chloromethylphosphonic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (Chloromethyl)phosphonic acid, Phosphonic acid, (chloromethyl)-, Chloromethanephosphonic acid
451600010 451600050
ACRO451600010EA 112 EUR
ACRO451600010 ACRO451600050
Chloromethylphosphonic acid 98%
Chloromethylphosphonic acid
Formula: CH₄ClO₃P
MW: 130.47 g/mol
Pto. de fusión: 88…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013955
Núm. CAS: 2565-58-4
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 92 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %