L-Lysine acetate salt 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: L-LYSINE, MONOACETATE, (2S)-2,6-diaminohexanoic acid, L-Lysine acetate, L-Lysine Acetate Salt
451630250 451631000 451635000
ACRO451630250EA 46.2 EUR
ACRO451630250 ACRO451631000 ACRO451635000
L-Lysine acetate salt 97%
L-Lysine acetate salt
Formula: C₈H₁₈N₂O₄
MW: 206.242 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039069
Núm. CAS: 57282-49-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 %
Specific optical rotation +8° to +10° (20°C, 589 nm) (c=10, H2O)