Cinc acetato dihidrato 97%, meets analytical specification of USP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Diacetato de cinc dihidrato, Cinc (II) acetato dihidrato
451880010 451880025 451880100
ACRO451880010EA 78.4 EUR
ACRO451880010 ACRO451880025 ACRO451880100
Cinc acetato dihidrato 97%, meets analytical specification of USP
Cinc acetato dihidrato
Formula: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
MW: 219.51 g/mol
Pto. de fusión: 237 °C
Densidad: 1.84 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066961
Núm. CAS: 5970-45-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 12,10256
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
pH 6.0 to 8.0 (5 % solution)
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.005 %
Alkalies + earths ≤0.2 %