(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
452470010 452470050
ACRO452470010EA 301 EUR
ACRO452470010 ACRO452470050
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol 97%
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol
Formula: C₇H₁₂F₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847775
Núm. CAS: 178312-48-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %