N(α)-Acetyl-L-tryptophan 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: N-Acetyl-L-tryptophan, Ac-Trp-OH
451650050 451650250 451651000
ACRO451650050EA 37.8 EUR
ACRO451650050 ACRO451650250 ACRO451651000
N(α)-Acetyl-L-tryptophan 97%
N(α)-Acetyl-L-tryptophan
Formula: C₁₃H₁₄N₂O₃
MW: 246,3 g/mol
Pto. de fusión: 186…192 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00065976
Núm. CAS: 1218-34-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 %
Loss on drying ≤0.3 %
Specific optical rotation +23° to +28° (20°C, 589 nm) (c=1, EtOH)