5-Bromobenzimidazole 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Bromo-1H-benzimidazole
451670050
451670250
ACRO451670050EA
151
EUR
ACRO451670050
ACRO451670250
5-Bromobenzimidazole 97%
5-Bromobenzimidazole
Formula:
C₇H₅BrN₂ Pto. de fusión: 130…134 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00160001 Núm. CAS: 4887-88-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Off-white to orange to brown Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 129 to 132 °C |
HPLC | ≥96.0 % |