3-Nitropirazol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
451680050 451680250
ACRO451680050EA 120 EUR
ACRO451680050 ACRO451680250
3-Nitropirazol 97%
3-Nitropirazol
Formula: C₃H₃N₃O₂
MW: 113,08 g/mol
Pto. de fusión: 173…175 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00238787
Núm. CAS: 26621-44-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 178 °C
HPLC ≥96.0 %