5-Pyrimidineboronic acid 97% may contain varying amounts of anhydride
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
451700250 451701000
ACRO451700250EA 315 EUR
ACRO451700250 ACRO451701000
5-Pyrimidineboronic acid 97% may contain varying amounts of anhydride
5-Pyrimidineboronic acid
Formula: C₄H₅BN₂O₂
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03002366
Núm. CAS: 109299-78-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %