tert-Butyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
N-BOC-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester, tert-Butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate, 1(2H)-Pyridinecarboxylic acid, 3,6-dihydro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-, 1,1-dimethylethyl ester, N-Boc-1,2,5,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-Methyl-2-propanyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,6-dihydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
451720050
451720250
ACRO451720050EA
338
EUR
ACRO451720050
ACRO451720250
tert-Butyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate 97%
tert-Butyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
Formula:
C₁₆H₂₈BNO₄ Pto. de fusión: 115…117 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03840345 Núm. CAS: 286961-14-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to yellow to tan Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 114 to 118 °C |
HPLC | ≥96.0 % |