4-Methoxy-N-methylbenzylamine 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
451730010
451730100
ACRO451730010EA
60.6
EUR
ACRO451730010
ACRO451730100
4-Methoxy-N-methylbenzylamine 95%
4-Methoxy-N-methylbenzylamine
Formula:
C₉H₁₃NO Pto. Ebullición: 222 °C Densidad: 1,008 g/cm³ Pto. de inflamación: 109 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04115407 Núm. CAS: 702-24-9 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5290 to 1.5310 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |