Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
451740010 451740100
ACRO451740010EA 66.5 EUR
ACRO451740010 ACRO451740100
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid 97%
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
Pto. de fusión: 250 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07021498
Núm. CAS: 139022-25-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %