Tetrabutilamonio fluoruro 75% in water

Proveedor: Thermo Scientific
Peligro

Sinónimos: Fluoruro de tetrabutilamonio

451800250 451801000 451805000
ACRO451800250EA 56.9 EUR
ACRO451800250 ACRO451801000 ACRO451805000
Tetrabutilamonio fluoruro 75% in water
Tetrabutilamonio fluoruro
Formula: C₁₆H₃₆FN
MW: 261,47 g/mol
Densidad: 0,953 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011747
Núm. CAS: 429-41-4
UN: 2922
ADR: 8,II

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to light yellow Viscous liquid
Water 20 to 30 %
Titration with HClO4 70 to 80 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR