3-Cloropropino 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
451840050 451840250
ACRO451840050EA 45 EUR
ACRO451840050 ACRO451840250
3-Cloropropino 98%
3-Cloropropino
Formula: C₃H₃Cl
Pto. Ebullición: 58…61 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –77 °C
Densidad: 1,03 g/cm³
Pto. de inflamación: 19 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000980
Núm. CAS: 624-65-7
UN: 3286
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %