Acetamida 99% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
451870010
451872500
ACRO451870010EA
319
EUR
ACRO451870010
ACRO451872500
Acetamida 99% para análisis
Acetamida
Formula:
C₂H₅NO Pto. Ebullición: 221 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: 79…81 °C Densidad: 1,14 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008023 Núm. CAS: 60-35-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 78 to 81 °C |
Water | ≤0.5 % |
GC | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | ≤0.005 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.014 % |
Copper (Cu) | ≤0.002 % |
Iron (Fe) | ≤0.002 % |
Lead (Pb) | ≤0.002 % |
Nickel (Ni) | ≤0.002 % |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.1 % |
Insoluble matter | ≤0.025 % (in water) |