1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 3-(bromomethyl)azetidine-1-carboxylate
452160010 452160050
ACRO452160010EA 245 EUR
ACRO452160010 ACRO452160050
1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine 95%
1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine
Formula: C₉H₁₆BrNO₂
MW: 250.136 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16556174
Núm. CAS: 253176-93-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %