Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate, 3-(Trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-trifluoromethylpyrazole-4-carboxylate
452280050
452280250
ACRO452280050EA
142
EUR
ACRO452280050
ACRO452280250
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Formula:
C₇H₇F₃N₂O₂ Pto. de fusión: 140…147 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052083 Núm. CAS: 155377-19-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Off-white to yellow to tan Powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 139 to 145 °C |
HPLC | ≥96.0 % |