(2-Fluoropyridin-4-yl)methanol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
452370010 452370050
ACRO452370010EA 150 EUR
ACRO452370010 ACRO452370050
(2-Fluoropyridin-4-yl)methanol 97%
(2-Fluoropyridin-4-yl)methanol
Formula: C₆H₆FNO
Pto. de fusión: 61…63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06200782
Núm. CAS: 131747-60-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white to pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 67 °C
GC ≥96.0 %