4-Bromo-1-metilimidazol 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-1-metil-1H-imidazol
452430010 452430050
ACRO452430010EA 130 EUR
ACRO452430010 ACRO452430050
4-Bromo-1-metilimidazol 95%
4-Bromo-1-metilimidazol
Formula: C₄H₅BrN₂
MW: 161 g/mol
Pto. Ebullición: 91…93 °C (,1hPa)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01320501
Núm. CAS: 25676-75-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %