BMPS (3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester) 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: N-(3-Maleimidopropionyloxy)succinimide, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 3-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)propanoate, N-Succinimidyl 3-Maleimidopropionat, 3-Maleimidopropionic Acid N-Succinimidyl Ester, N-Succinimidyl 3-maleimidopropionate, 3-(Maleimido)propionic acid N-hydroxysuccinimide ester, N-β-maleimidopropyl-oxysuccinimide ester, BMPS
453250010 453251000
ACRO453250010EA 400 EUR
ACRO453250010 ACRO453251000
BMPS (3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester) 99%
BMPS (3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester)
Formula: C₁₁H₁₀N₂O₆
Pto. de fusión: 159…160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043141
Núm. CAS: 55750-62-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %