3,5-Difluoro-4-pyridinamine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
452530010
452530050
ACRO452530010EA
192
EUR
ACRO452530010
ACRO452530050
3,5-Difluoro-4-pyridinamine 97%
3,5-Difluoro-4-pyridinamine
Formula:
C₅H₄F₂N₂ Pto. de fusión: 102…105 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01862101 Núm. CAS: 159783-22-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 100 to 105 °C |
GC | ≥96.0 % |