3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
452620050 452620500
ACRO452620050EA 218 EUR
ACRO452620050 ACRO452620500
3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 95%
3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formula: C₉H₁₄N₂O₂
Pto. de fusión: 151…154 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173812
Núm. CAS: 175277-11-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 156 °C
HPLC ≥96.0 %