1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
452690010 452690050
ACRO452690010EA 118 EUR
ACRO452690010 ACRO452690050
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene 97%
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene
Formula: C₆F₃I₃
MW: 509,77 g/mol
Pto. Ebullición: 154…156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06248899
Núm. CAS: 84322-56-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 159 °C
GC ≥96.0 %