2,4-Diacetylphloroglucinol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
452800010 452800050
ACRO452800010EA 246 EUR
ACRO452800010 ACRO452800050
2,4-Diacetylphloroglucinol 97%
2,4-Diacetylphloroglucinol
Formula: C₁₀H₁₀O₅
Pto. de fusión: 164…169 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00100483
Núm. CAS: 2161-86-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %