Trifluorothymidine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
452910010 452912500
ACRO452910010EA 555 EUR
ACRO452910010 ACRO452912500
Trifluorothymidine 98%
Trifluorothymidine
Formula: C₁₀H₁₁F₃N₂O₅
Pto. de fusión: 190…193 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00006534
Núm. CAS: 70-00-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %