4-(2-Piridilazo)resorcinol 97+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(2'-Pyridylazo)resorcinol
452930010
452930050
ACRO452930010EA
26.4
EUR
ACRO452930010
ACRO452930050
4-(2-Piridilazo)resorcinol 97+% ACS
4-(2-Piridilazo)resorcinol
Formula:
C₁₁H₉N₃O₂ Pto. de fusión: 188 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006256 Núm. CAS: 1141-59-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Orange Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥97.0 % |
Suitability | (as complexom. indicator) Passes test |
Clarity of solution | Passes test |