Succinato de dibutilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
453010250 453011000
ACRO453010250EA 51.6 EUR
ACRO453010250 ACRO453011000
Succinato de dibutilo 99%
Succinato de dibutilo
Formula: C₁₂H₂₂O₄
Pto. Ebullición: 274 °C
Pto. de fusión: –29 °C
Densidad: 0,98 g/cm³
Pto. de inflamación: 144 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040495
Núm. CAS: 141-03-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4310 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Acid value ≤2.0 mg KOH/g