2-Hydrazinopyrimidine 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hydrazinylpyrimidine
453050010 453050050
ACRO453050010EA 83.7 EUR
ACRO453050010 ACRO453050050
2-Hydrazinopyrimidine 98%
2-Hydrazinopyrimidine
Formula: C₄H₆N₄
MW: 110,12 g/mol
Pto. de fusión: 110…112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01249337
Núm. CAS: 7504-94-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %