2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
453060010
453060050
453060250
ACRO453060010EA
57.1
EUR
ACRO453060010
ACRO453060050
ACRO453060250
2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid 98%
2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid
Formula:
C₈H₈O₃ Pto. de fusión: 170…175 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01194284 Núm. CAS: 567-61-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 168 to 176 °C |
HPLC | ≥97.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...