Stachyose hydrate, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
453140010 453140050 453142500
ACRO453140010EA 195 EUR
ACRO453140010 ACRO453140050 ACRO453142500
Stachyose hydrate, grado técnico
Stachyose hydrate
Formula: C₂₄H₄₂O₂₁·xH₂O
Pto. de fusión: 95…105 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149457
Núm. CAS: 54261-98-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤12 %