Nitrito de potasio 97%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
453190010 453190050
ACRO453190010EA 102 EUR
ACRO453190010 ACRO453190050
Nitrito de potasio 97%, extra puro
Nitrito de potasio
Formula: KNO₂
Pto. de fusión: 387 °C
Densidad: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011408
Núm. CAS: 7758-09-0
UN: 1488
ADR: 5.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Titration excess KMnO4 96.0 to 104.0 %
Arsenic (As) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (10 % in water)