Plomo (II) acetato básico ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Plomo oxiacetato
453220010 453220050
ACRO453220010EA 70.2 EUR
ACRO453220010 ACRO453220050
Plomo (II) acetato básico ACS
Plomo (II) acetato básico
Formula: (CH₃COO)₂Pb·2Pb(OH)₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011154
Núm. CAS: 51404-69-4
UN: 2291
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying ≤1.5 % (105°C, 2 h)
Titration ≥33.0 % Basic lead (PbO)
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Nitrate (NO3) ≤0.003 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Copper (Cu) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Potassium (K) ≤0.02 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Insoluble matter ≤0.02 % (in dilute acetic acid)
Insoluble matter in water ≤1.0 %