2,4-Dibromopiridina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
453700010 453700050
ACRO453700010EA 62.9 EUR
ACRO453700010 ACRO453700050
2,4-Dibromopiridina 97%
2,4-Dibromopiridina
Formula: C₅H₃Br₂N
MW: 236,89 g/mol
Pto. de fusión: 36…38,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01859720
Núm. CAS: 58530-53-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to yellow to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 40 °C
GC ≥96.0 %