Benzamidoxime 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: N'-Hydroxybenzimidamide, Benzamide oxime
453280010 453280050
453280010.EA 35.6 EUR
453280010. 453280050.
Benzamidoxime 97%
Benzamidoxime
Formula: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Pto. de fusión: 74…77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00031485
Núm. CAS: 613-92-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 79 °C
HPLC ≥94.0 %