5-Norbornene-2-carboxylic acid 98% (mixture of isomers)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic Acid
453300250 453301000
ACRO453300250EA 96.6 EUR
ACRO453300250 ACRO453301000
5-Norbornene-2-carboxylic acid 98% (mixture of isomers)
5-Norbornene-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₁₀O₂
MW: 138.17 g/mol
Pto. Ebullición: 136…138 °C (14 mmHg)
Densidad: 1.129 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085356
Núm. CAS: 120-74-1
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4925 to 1.4965 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 % (total of isomers)
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %