1-Etilciclohexanol 97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

453350050 453350250
ACRO453350050EA 84.9 EUR
ACRO453350050 ACRO453350250
1-Etilciclohexanol 97%
1-Etilciclohexanol
Formula: C₈H₁₆O
Pto. Ebullición: 166 °C
Pto. de fusión: 34,5 °C
Densidad: 0,919 g/cm³
Pto. de inflamación: 68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00021402
Núm. CAS: 1940-18-7

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR