Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride
453360010 453360050
ACRO453360010EA 116 EUR
ACRO453360010 ACRO453360050
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride 97%
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride
Formula: C₈H₆N₂O₂·ClH
MW: 198,61 g/mol
Pto. de fusión: 295…298 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09954929
Núm. CAS: 1423031-35-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 to ≤104.0 %
HPLC ≥96.0 %