Tetrahydropyran-2-ylmethylamine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: oxan-2-ylmethanamine, 2H-Pyran-2-methanamine, tetrahydro-, 2-Aminomethyltetrahydropyran
453370010 453370050
ACRO453370010EA 186 EUR
ACRO453370010 ACRO453370050
Tetrahydropyran-2-ylmethylamine 97%
Tetrahydropyran-2-ylmethylamine
Formula: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
Pto. Ebullición: 110 °C (25 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06738971
Núm. CAS: 6628-83-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure