2-(Chloromethyl)benzoxazole 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Chloromethyl)benzo[d]oxazole, 2-(Chloromethyl)-1,3-benzoxazole
453380010 453380050
ACRO453380010EA 142 EUR
ACRO453380010 ACRO453380050
2-(Chloromethyl)benzoxazole 97%
2-(Chloromethyl)benzoxazole
Formula: C₈H₆ClNO
MW: 167,5900 g/mol
Pto. Ebullición: 80 °C (,1 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05664964
Núm. CAS: 41014-43-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %