1-Tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazol-4-amine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Tetrahydropyran-4-yl-1H-pyrazol-4-ylamine, 1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazol-4-amine
453570010 453570050
ACRO453570010EA 216 EUR
ACRO453570010 ACRO453570050
1-Tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazol-4-amine 97%
1-Tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazol-4-amine
Formula: C₈H₁₃N₃O
MW: 167,21 g/mol
Pto. de fusión: 105…107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11505007
Núm. CAS: 1190380-49-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow to pink Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure