4-Methyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
453640010 453640050
ACRO453640010EA 186 EUR
ACRO453640010 ACRO453640050
4-Methyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride 97%
4-Methyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride
Formula: C₄H₄ClNO₂S₂
Pto. de fusión: 34…36 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09864968
Núm. CAS: 953070-51-4
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %