1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2-chloroethyl)pyrrolidin-2-one, N-(beta-chloroethyl)-pyrrolidinone, 2-Pyrrolidinone, 1-(2-chloroethyl)-
453760010 453760050
ACRO453760010EA 89.8 EUR
ACRO453760010 ACRO453760050
1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone 95%
1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone
Formula: C₆H₁₀ClNO
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00169064
Núm. CAS: 51333-90-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %