6-Cloro-m-anísidina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Cloro-5-metoxianilina, 6-Cloro-3-anísidina
453780050
453780250
ACRO453780050EA
65.1
EUR
ACRO453780050
ACRO453780250
6-Cloro-m-anísidina 98%
6-Cloro-m-anísidina
Formula:
C₇H₈ClNO MW: 157.6 g/mol Pto. Ebullición: 135…137 °C (12 mmHg) Pto. de fusión: 23…27 °C Densidad: 1.261 g/cm³ Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00047830 Núm. CAS: 2401-24-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to yellow to brown Low melting solid or liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...