Bario nitrato, pure
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
453800025 453800100 453805000
ACRO453800025EA 114 EUR
ACRO453800025 ACRO453800100 ACRO453805000
Bario nitrato, pure
Bario nitrato
Formula: Ba(NO₃)₂
MW: 261.34 g/mol
Pto. de fusión: 592 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003442
Núm. CAS: 10022-31-8
UN: 1446
ADR: 5.1 II
Índice Merck: 13,00986
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥98.5 %