Oxicloruro de bismuto 97%, pure
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Bismuth oxychloride, Bismuth (III) oxychloride, Bismuth(III) chloride oxide
453840010
453840500
453842500
ACRO453840010EA
610
EUR
ACRO453840010
ACRO453840500
ACRO453842500
Oxicloruro de bismuto 97%, pure
Oxicloruro de bismuto
Formula:
BiClO MW: 260.43 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010895 Núm. CAS: 7787-59-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Powder |
Assay | 77.0 to 82.5 % (Bi) |